Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado de polietileno
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/2 pulg.
DI de tubos de 1/4 pulg.
DI de tubos de 3/8 pulg.
DI de tubos de 5/8 pulg.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Descripción
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Disponibles en diversos tamaños
- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Suministrado en paquetes de 10
Specifications
Specifications
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con | DI de tubos de 1/4 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Forma | Codo |
| Tipo de producto | Racor dentado |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction