Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado de polietileno
Código de producto. 11795559
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/2 pulg.
DI de tubos de 1/4 pulg.
DI de tubos de 3/8 pulg.
DI de tubos de 5/8 pulg.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11795559 DI de tubos de 3/8 pulg. 10 PCS
11705569 DI de tubos de 1/2 pulg. 10 PCS
11785559 DI de tubos de 1/4 pulg. 10 PCS
11715569 DI de tubos de 5/8 pulg. 10 PCS
4 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11795559
Brand: Masterflex™ 3062278
This item is not returnable. View return policy
Cree pliegues de 90° en tubos flexibles en el laboratorio sin dobleces ni el uso de herramientas.
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
  • Suministrado en paquetes de 10
Specifications
Material Polietileno
Para utilizar con DI de tubos de 3/8 pulg.
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Método de esterilización Óxido de etileno
Forma Codo
Tipo de producto Racor dentado