Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector acodado de polietileno
Descripción
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- Disponibles en diversos tamaños
- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con | DI de tubos de 1/2 pulg. |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Forma | Codo |
| Tipo de producto | Racor dentado |