Learn More
A&D Weighing Balanza analítica Phoenix GH, homologación de Clase I
Tecnología de pesaje con sensor electromagnético ordinal (OES) que ofrece el mayor nivel de exactitud y precisión.
2870.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
---|---|
Tipo de conexión | RS-232 C |
Tipo de pantalla | LCD |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16601122
![]() |
A&D Weighing
GH-202-EC |
51 g/220 g |
4230.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16611122
![]() |
A&D Weighing
GH-252-EC |
250 g |
4410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16621122
![]() |
A&D Weighing
GH-300-EC |
320 g |
4055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16681112
![]() |
A&D Weighing
GH-120-EC |
120 g |
2870.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16691112
![]() |
A&D Weighing
GH-200-EC |
220 g |
3000.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Homologación tipo CE
- Amplio intervalo de pesaje
- Cristal antiestático
- Calibración automática con solo tocar un botón mediante una pesa de calibración interna accionada por un motor
- Calibración automática cuando cambia la temperatura ambiente
- Interfaz RS-232C estándar para impresora, PC u otros periféricos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Función de memoria de datos
- Número de ID para salida GLP
- Función de apagado automático
- Gran cámara de pesaje
- Software de comunicaciones WinCT (descarga)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
RS-232 C | |
LCD | |
Acero inoxidable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
A&D Weighing Balanza analítica Phoenix GH, homologación de Clase I