Learn More
A&D Weighing Balanza analítica Phoenix GH, homologación de Clase I
Tecnología de pesaje con sensor electromagnético ordinal (OES) que ofrece el mayor nivel de exactitud y precisión.
Marca: A&D Weighing GH-300-EC
3852.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Homologación tipo CE
- Amplio intervalo de pesaje
- Cristal antiestático
- Calibración automática con solo tocar un botón mediante una pesa de calibración interna accionada por un motor
- Calibración automática cuando cambia la temperatura ambiente
- Interfaz RS-232C estándar para impresora, PC u otros periféricos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Función de memoria de datos
- Número de ID para salida GLP
- Función de apagado automático
- Gran cámara de pesaje
- Software de comunicaciones WinCT (descarga)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
320 g | |
0,1 mg | |
GH-300-EC | |
11 VA al adaptador (12 V, 300 mA) |
RS-232 C | |
LCD | |
Acero inoxidable | |
3,5 s |
Título del producto
A&D Weighing Balanza analítica Phoenix GH, homologación de Clase I > 320 g x 0,1 mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido