Learn More
A&D Weighing Balanza analítica GH Clase I homologada
Descripción
- Homologación tipo CE
- Amplio intervalo de pesaje
- Cristal antiestático
- Calibración automática con solo tocar un botón mediante una pesa de calibración interna accionada por un motor
- Calibración automática cuando cambia la temperatura ambiente
- Interfaz RS-232C estándar para impresora, PC u otros periféricos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Función de memoria de datos
- Número de ID para salida GLP
- Función de apagado automático
- Gran cámara de pesaje
- Software de comunicaciones WinCT (descarga)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
| Tipo de conexión | RS-232 C |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | GH-200-EC |
| Tiempo de estabilización | 3,5 s |
| Requisitos eléctricos | 11 VA al adaptador (12 V, 300 mA) |