Learn More
A&D Weighing Balanza analítica GH Clase I homologada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16601122
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
16601122 51 g/220 g cada uno
16611122 250 g cada uno
16621122 320 g cada uno
16681112 120 g cada uno
16691112 220 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16601122 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor GH202EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4441.50€
    4121.54€ / paquete de 1
    Ahorro 319.96€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las balanzas de la serie GH cuentan con tecnología de pesaje con sensor electromagnético ordinal (OES) que proporciona precisión y exactitud.
  • Homologación tipo CE
  • Amplio intervalo de pesaje
  • Cristal antiestático
  • Calibración automática con solo tocar un botón mediante una pesa de calibración interna accionada por un motor
  • Calibración automática cuando cambia la temperatura ambiente
  • Interfaz RS-232C estándar para impresora, PC u otros periféricos
  • Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
  • Función de memoria de datos
  • Número de ID para salida GLP
  • Función de apagado automático
  • Gran cámara de pesaje
  • Software de comunicaciones WinCT (descarga)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tipo de conexión RS-232 C
Capacidad 51 g/220 g
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 0,01 mg/0,1 mg
Material Acero inoxidable
Modelo GH-202-EC
Tiempo de estabilización 3,5 s (0,1 mg)/8 s (0,01 mg)
Requisitos eléctricos 120/240 V al adaptador (12 V, 300 mA)