Learn More
Fisherbrand™ Rollos de papel indicador de pH
Proporciona lecturas de pH rápidas y precisas. Los rollos de papel indicador de pH Fisherbrand™ incluyen una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
13.72€ - 71.91€
Especificaciones
Incluye | Color scale printed on cover |
---|---|
Longitud (métrico) | 5 m |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15565669
|
Fisherbrand™
|
0 to 10 | Roll |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15595669
|
Fisherbrand™
|
0 to 11 | Roll |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15535679
|
Fisherbrand™
|
De 1 a 14 | Recarga |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15545679
|
Fisherbrand™
|
5.5 to 9 | Roll |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15555679
|
Fisherbrand™
|
6.4 to 8 | Roll |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Tiras de papel filtro humedecido con uno o varios indicadores de pH de color
- Esta económica selección de papeles indicadores cubre toda la gama de pH de 0 a 14
- Disponibles en una amplia variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- En la tabla de referencia se muestran los cambios de color en pasos de pH2
Especificaciones
Color scale printed on cover | |
5 m |