Learn More
Fisherbrand™ Rollos de papel indicador de pH
Proporciona lecturas de pH rápidas y precisas. Los rollos de papel indicador de pH Fisherbrand™ incluyen una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07560kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15595669
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
  • Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Especificaciones
Especificaciones
0 to 11
Color scale printed on cover
5 m
Roll
4/Pk.