Learn More
Fisherbrand™ Rollos de papel indicador de pH
Proporciona lecturas de pH rápidas y precisas. Los rollos de papel indicador de pH Fisherbrand™ incluyen una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01504kg
Descripción
- Tiras de papel filtro humedecido con uno o varios indicadores de pH de color
- Esta económica selección de papeles indicadores cubre toda la gama de pH de 0 a 14
- Disponibles en una amplia variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- En la tabla de referencia se muestran los cambios de color en pasos de pH2
Especificaciones
De 1 a 14 | |
Escala de colores impresa en la cubierta | |
5m |
Recarga | |
3/paq. |