Learn More
Fisherbrand™ Rollos de papel indicador de pH
Código de producto. 15555679 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 10
De 0 a 11
De 1 a 14
De 5,5 a 9
De 6,4 a 8
Formato:
Recarga
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Formato Tamaño de la unidad
15555679 De 6,4 a 8 Rollo paquete de 4
15565669 De 0 a 10 Rollo cada uno
15595669 De 0 a 11 Rollo paquete de 4
15535679 De 1 a 14 Recarga cada uno
15545679 De 5,5 a 9 Rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15555679
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona lecturas de pH rápidas y precisas. Los rollos de papel indicador de pH Fisherbrand™ incluyen una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
  • Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
  • Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Especificaciones
Intervalo de pH De 6,4 a 8
Formato Rollo
Incluye Color scale printed on cover
Cantidad 4/Pk.
Longitud (métrico) 5 m