Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 1 Código de producto.: 12432820
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    860.00€ / cada uno
    Ahorro 22.00€
    2% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 1
Código de producto. 12432820 Tienda Macherey-Nagel Productos
30 m, 0,32 mm, 0,5 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12432820
Marca: Macherey-Nagel™ 725807.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00€
    860.00€ / cada uno
    Ahorro 22.00€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria MS Accent Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura 360 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 1 >