Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 210
Código de producto. 10516871 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10516871 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10680332 15 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10596691 25 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10082991 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10715942 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10515571 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10505571 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10786502 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10216901 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10003011 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10630722 50 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10618621 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10226231 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
10398351 50 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
10368441 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10308361 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
16 options
Código de producto. 10516871
Marca: Macherey-Nagel™ 726880.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 210
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 260 °C a 280 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad