Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 5
Código de producto. 12492830 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12492830 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12422830 12 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
12442830 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12452820 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
12492820 25 m 0,32 mm 1 μm cada uno
12452830 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12472830 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12472820 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12412830 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12462820 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
12432830 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
12462830 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12482830 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12402840 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12482820 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12402830 60 m 0,32 mm 1 μm cada uno
16 options
Código de producto. 12492830
Marca: Macherey-Nagel™ 725826.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria MS Accent Optima™ 5
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura De 320 °C a 340 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad