Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ totalRNA FFPE XS, Micro kit for RNA from FFPE
XS spin kit for isolation of small and large RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded samples.
83.25€ - 1660.00€
Especificaciones
Formato | Mini columna de centrifugación - Diseño XS |
---|---|
Cantidad | 1Each |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11922502
|
Macherey-Nagel™
740969.10 |
10 |
83.25€
10 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12768622
|
Macherey-Nagel™
740969.50 |
50 |
379.00€
50 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11932262
|
Macherey-Nagel™
740969.250 |
250 |
1660.00€
250 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NucleoSpin FFPE RNA, no restriction for total RNA isolation - even from FFPE samples.
Enhance your RT-PCR* performance. Improved template quality - get less fragmented, well decrosslinked, DNA-free RNA.
Decrosslinking buffer and rDNase provided with the kit.Improved sensitivity - highly concentrated RNA by elution in only 5μL to 30μL.Use of the XS (mini elution volume) column design.
Convenient paraffin removal
Simply melt paraffin with the Paraffin Dissolver (patent pending) provided with the kit.Without toxic organic solvent - without time-consuming mixing steps - without long incubation time.
Save time
Minimum number of working steps.Fast procedure preserves RNA quality.
Suitable for a large variety of starting materials, like clinical samples
E.g., colon carcinoma (hematoxylin stained/unstained), colon mucosa, adenocarcinoma of colon transversum, liver (rat/human), liver carcinoma (hematoxylin stained), lymph node, spleen (rat/human); pancreas (rat/human; diabetic/nondiabetic), placenta.
- Silica membrane technology
- Format: mini spin columns - XS design for increased sensitivity
- Sample material: up to 7 sections of 250mm2, or 15mg
- RNA yield depends on the amount and quality of the sample
- Typical ration A260/A280: 1.9 to 2.1
- Typical RIN: 2 to 6
- Typical RNA size: 100nt to 5,00nt
- Elution volume: 5μL to 30μL
- Preparation time: 70min
- Easy paraffin removal
- Convenient handling
- Fast procedure
RNA purification from FFPE samples.
Especificaciones
Mini columna de centrifugación - Diseño XS | |
1Each |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P331-NO provocar el vómito.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane, proteinase K, paraffin dissolver, rDNase