Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ totalRNA FFPE XS, Micro kit for RNA from FFPE
Código de producto. 11922502
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11922502 10 10 reacciones
12768622 50 50 reacciones
11932262 250 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11922502 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740969.10
XS spin kit for isolation of small and large RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded samples.
NucleoSpin FFPE ARN, sin restricción para el aislamiento total de ARN: incluso a partir de muestras de FFPE.
Mejore su rendimiento de RT-PCR*. Calidad de la plantilla mejorada: obtenga un ARN menos fragmentado, bien desvinculado y sin ADN.
Tampón de desvinculación y rDNasa suministrados con el kit. Sensibilidad mejorada: ARN altamente concentrado por elución en solo 5 μl a 30μ l. Uso del diseño de columna XS (volumen de elución mini).
Fácil eliminación de la parafina
Simplemente derrita la parafina con el desintegrador de parafina (pendiente de patente) que se suministra con el kit. Sin disolvente orgánico tóxico; sin pasos de mezcla que requieran mucho tiempo; sin tiempo de incubación prolongado.
Ahorro de tiempo
Número mínimo de pasos de trabajo. El rápido procedimiento conserva la calidad del ARN.
Adecuado para una gran variedad de materiales de partida, como muestras clínicas.
Por ejemplo, carcinoma de colon (hematoxilina teñida/sin teñir), mucosa del colon, adenocarcinoma de colon transversal, hígado (rata/humano), carcinoma de hígado (teñido con hematoxilina), ganglio linfático, bazo (rata/humano); páncreas (rata/humano; diabético/no diabético), placenta.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Formato: mini columnas de centrifugación - Diseño XS para aumentar la sensibilidad.
  • Material de la muestra: hasta 7 secciones de 250mm&superscript_2;, o 15 mg
  • El rendimiento del ARN depende de la cantidad y calidad de la muestra.
  • Tasa típica A&subscript_begin;260&subscript_end;/A&subscript_begin;280&subscript_end;: de 1,9 a 2. 1
  • RIN típico: Desde 2 hasta 6
  • Tamaño de ARN típico: de 100 nt a 5,00 nt
  • Volumen de elución: De 5 μl a 30 μl
  • Tiempo de preparación: 70min
  • Fácil eliminación de parafina
  • Manejo cómodo
  • Purificación rápida de ARN a partir de muestras de FFPE.
Especificaciones
Formato Mini columna de centrifugación - Diseño XS
Tipo de producto final Columna NucleoSpin™ Total RNA FFPE XS
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento rápido de ARN a partir de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina
N.º de reacciones 10
Tipo de producto Columna NucleoSpin™ Total RNA FFPE XS
Cantidad 1Each
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane, proteinase K, paraffin dissolver, rDNase