Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC estándar de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 Nautilus
672.00€ - 2755.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo |
Para utilizar con | HPLC |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10105081
|
Macherey-Nagel™
720430.46 |
125 mm | 4,6 mm |
733.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12462670
|
Macherey-Nagel™
720445.46 |
250 mm | 4,6 mm |
2755.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10164841
|
Macherey-Nagel™
720430.40 |
125 mm | 4 mm |
672.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10236841
|
Macherey-Nagel™
720431.40 |
250 mm | 4 mm |
754.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
Acetonitrilo/agua | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
Sílice | |
Sí |
Columna de análisis | |
HPLC | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
16 % | |
Columna de análisis para EC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna EC estándar de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 Nautilus