Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC estándar de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 Nautilus
Tienda Macherey-Nagel ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Sílice |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Mostrar más |