Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC estándar de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 Nautilus
Marca:  Macherey-Nagel™ 720430.40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10164841
  • 672.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Especificaciones
Sílice
Octadecilo
HPLC
5800 psi (400 bar)
5 μm
100 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18 Nautilus
16 %
Sí
Columna de análisis para EC
Columna de análisis
4 mm
125 mm
Acetonitrilo/agua
De 2 a 8
1 unidad
350 m²/g
L60
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna EC estándar de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 Nautilus > D.I.: 4mm; longitud: 125mm