Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC estándar de HPLC analítica Nucleosil™ 100-5 Nautilus
Código de producto. 12462670 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12462670
Marca: Macherey-Nagel™ 720445.46
Solo quedan null
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 2000 psi (140 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Tipo USP L40
Fase estacionaria Sílice modificada con celulosa
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 16 %
Tipo de columna Separación quiral
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal
Tipo Columna de análisis para EC