Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis
228.00€
Especificaciones
Carga de carbono | 20 % |
---|---|
Longitud (métrico) | 8 mm |
Tamaño de poro | 110Å |
Tipo | Precolumna para CC |
Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 Isis |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12702603
|
Macherey-Nagel™
761300.30 |
3 mm | 3 μm |
228.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12798922
|
Macherey-Nagel™
761310.30 |
3 mm | 5 μm |
228.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12708932
|
Macherey-Nagel™
761310.40 |
4 mm | 5 μm |
228.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12788922
|
Macherey-Nagel™
761300.40 |
4 mm | 3 μm |
228.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
20 % | |
110Å | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
LC/MS y HPLC con niveles extremos de pH | |
Esférica | |
Sí |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
No | |
L1 |