Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis
Marca: Macherey-Nagel™ 761310.30
219.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
20 % | |
8 mm | |
Precolumna para CC | |
NUCLEODUR™ C18 Isis | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
LC/MS y HPLC con niveles extremos de pH | |
Esférica | |
Sí |
5 μm | |
110Å | |
3 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
No | |
L1 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis > D.I.:3 mm; tamaño de partícula:5um.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido