Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis
Código de producto. 12702603 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12702603 3 mm 3 μm paquete de 3
12798922 3 mm 5 μm paquete de 3
12708932 4 mm 5 μm paquete de 3
12788922 4 mm 3 μm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12702603 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 761300.30
Solo quedan null
Especificaciones
Carga de carbono 20 %
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 110Å
Tipo Precolumna para CC
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria NUCLEODUR™ C18 Isis
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) LC/MS y HPLC con niveles extremos de pH
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad No
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1