Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Especificaciones
Especificaciones
Carga de carbono | 20 % |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Longitud (métrico) | 8 mm |
Tamaño de poro | 110Å |
Tipo | Precolumna para CC |
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 Isis |
Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
Disolventes | Acetonitrilo/agua |
Material de embalaje | Sílice |
Mostrar más |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Isis >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido