Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODURμ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm
Ideal para la separación ultrarrápida de cetonas mediante HPLC. Columna HPLC por gravedad Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18, tamaño de partículas de 1,8 μm: columnas EC analíticas con fase de sílice de alta pureza para HPLC. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Marca: Macherey-Nagel™ 760083.30
Descripción
Estas columnas son adecuadas para separaciones analíticas sofisticadas generales, incluida la separación HPLC ultrarrápida de cetonas. Las clases de compuestos separados incluyen: fármacos (por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos), herbicidas, fitofarmacéuticos e inmunosupresores.
- Adecuadas para LC-MS y HPLC con niveles extremos de pH
- Desactivación de la base superior
- Modificación del octadecilo de alta densidad
- Ideales para el desarrollo de métodos
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
1 ml/min | |
hidrófobos | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna para EC |
Columna de análisis | |
3 mm | |
Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Sí | |
11600 psi (800 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 11 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 por gravedad | |
18 % | |
Sí | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.