Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760785.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
Para la separación rápida de 16 PAH | |
150 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
Análisis de PAH | |
Fase inversa | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
3 mm | |
Interacciones p-p | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Sí | |
Acero inoxidable |