Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ 100-3 C8 ec
430.00€ - 682.00€
Especificaciones
Química de columna | Octil |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octil |
Caudal | 1 ml/min |
Para utilizar con | Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12438327
|
Macherey-Nagel™
760060.20 |
125 mm | 2 mm |
559.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12488327
|
Macherey-Nagel™
760062.20 |
250 mm | 2 mm |
646.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12448327
|
Macherey-Nagel™
760060.30 |
125 mm | 3 mm |
569.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12498327
|
Macherey-Nagel™
760062.30 |
250 mm | 3 mm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12428337
|
Macherey-Nagel™
760063.20 |
50 mm | 2 mm |
430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12438337
|
Macherey-Nagel™
760063.30 |
50 mm | 3 mm |
453.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12727800
|
Macherey-Nagel™
760059.46 |
100 mm | 4,6 mm |
595.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12468327
|
Macherey-Nagel™
760060.46 |
125 mm | 4,6 mm |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12478327
|
Macherey-Nagel™
760061.46 |
150 mm | 4,6 mm |
595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12418337
|
Macherey-Nagel™
760062.46 |
250 mm | 4,6 mm |
682.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12458337
|
Macherey-Nagel™
760063.46 |
50 mm | 4,6 mm |
505.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12737800
|
Macherey-Nagel™
760064.46 |
75 mm | 4,6 mm |
505.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12458327
|
Macherey-Nagel™
760060.40 |
125 mm | 4 mm |
569.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12408337
|
Macherey-Nagel™
760062.40 |
250 mm | 4 mm |
646.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12448337
|
Macherey-Nagel™
760063.40 |
50 mm | 4 mm |
453.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Octil | |
Octil | |
Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Sí | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C8 | |
10,50% | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |
Columna de análisis | |
1 ml/min | |
hidrófobos | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 9 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna para EC |