Especificaciones
| Química de columna | Octil |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octil |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Mostrar más |