Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ 100-3 C8 ec
Código de producto. 12478327 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12478327 150 mm 4,6 mm cada uno
12438327 125 mm 2 mm cada uno
12488327 250 mm 2 mm cada uno
12448327 125 mm 3 mm cada uno
12498327 250 mm 3 mm cada uno
12428337 50 mm 2 mm cada uno
12438337 50 mm 3 mm cada uno
12727800 100 mm 4,6 mm cada uno
12468327 125 mm 4,6 mm cada uno
12418337 250 mm 4,6 mm cada uno
12458337 50 mm 4,6 mm cada uno
12737800 75 mm 4,6 mm cada uno
12458327 125 mm 4 mm cada uno
12408337 250 mm 4 mm cada uno
12448337 50 mm 4 mm cada uno
15 options
Código de producto. 12478327
Marca: Macherey-Nagel™ 760061.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Química de columna Octil
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.