Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ 100-3 C8 ec
Código de producto. 12488327 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12488327
Marca: Macherey-Nagel™ 760062.20
Solo quedan null
Especificaciones
Química de columna Octil
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 2 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica