Learn More
Schmidlin™ NM Plus Rack Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
14776.71€ - 24465.29€
Especificaciones
Fondo (métrico) | 500 cm |
---|---|
Altura (métrico) | 13.3 cm |
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 35°C |
Presión de salida | 11 bar |
Anchura (imperial) | 19 in. |
Código de producto | Marca | Caudal | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Vataje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17798919
![]() |
Schmidlin™
DB-RNM100-EU |
100 mL/min. | 90 W |
14776.71€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17718929
![]() |
Schmidlin™
DB-RNM250-EU |
250 ml/min. | 125 W |
16109.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17728929
![]() |
Schmidlin™
DB-RNM500-EU |
500 ml/min | 200 W |
19759.73€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17708929
![]() |
Schmidlin™
DB-RNM1000-EU |
1000 mL/min. | 400 W |
24465.29€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Pressure: 11 barg (160 psig)
- Unique permeation membrane drying system
- Cold dual dynamic regeneration dryer
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
- Superior hydrogen production with reliable long life cell
- Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
- PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Especificaciones
500 cm | |
35°C | |
19 in. | |
Outlet: 1/8 in. |
13.3 cm | |
11 bar | |
48.5 cm | |
>99.99996% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.