Learn More
Schmidlin™ NM Plus Rack Hydrogen Generator
Código de producto. 17798919
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Caudal:
1000 mL/min
100 mL/min
250 ml/min.
500 ml/min
Vataje:
90 W
125 W
200 W
400 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Vataje unitSize
17798919 100 mL/min 90 W cada uno
17718929 250 ml/min. 125 W cada uno
17728929 500 ml/min 200 W cada uno
17708929 1000 mL/min 400 W cada uno
4 options
Código de producto. 17798919
Marca: Schmidlin™ DBRNM100EU
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • Cold dual dynamic regeneration dryer
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Especificaciones
Fondo (métrico) 500 cm
Caudal 100 mL/min
Altura (métrico) 13.3 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 11 bar
Anchura (imperial) 19 in.
Anchura (métrico) 48.5 cm
Conexiones Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99.99996%
Vataje 90 W