Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos NAB Nanosep™ para aislamiento de ácidos nucleicos
El dispositivo de centrifugación Nucleic Acid Binding Nanosep está diseñado para el propósito específico de extraer, aislar y purificar ADN genómico (ADNg), ARN y ADN plasmídico (ADNp) a partir de diversos materiales de partida, como bacterias, levaduras, células de mamíferos cultivadas y plantas, para aplicaciones de investigación molecular.
Marca:  Cytiva ODNABC34
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17164801
  • 182.00€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-11-2025
Descripción
No deje que los reactivos que sobran se desperdicien, utilícelos con el dispositivo de centrifugación universal Nucleic Acid Binding™. Este dispositivo centrífugo también se puede utilizar con tampones preparados internamente o comercialmente. Hay una gran variedad de protocolos disponibles para descargar para diferentes materiales de partida.
Aplicaciones posteriores:
ADN plasmídico purificado
  • Digestión por restricción
  • Clonación
  • Secuenciación de Sanger
ADN genómico purificado
  • qPCR
  • Secuenciación de última generación
ARN total purificado
  • RT-PCR
  • Construcción de bibliotecas de ADNc
Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
EFA: 0,3 cm2
No estéril
100/paquete
Fibra de vidrio
Polipropileno
De 50 to 500 μl
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Dispositivos centrífugos NAB Nanosep™ para aislamiento de ácidos nucleicos > 100/paquete