Learn More
Sartorius Concentrador centrífugo Vivaspin™ 20
BIOPHARMA
Código de producto. 10738231 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Paquete de inicio, 2 cada uno: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da
Cantidad:
12/paq.
48/paq.
48/paquete
Tamaño de la unidad:
12 PCS
48 PCS
paquete de 12
paquete de 48
Tamaño de poro:
0,2 μm
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize Tamaño de poro
10738231 10 kDa 48/paq. paquete de 48 -
10757651 100 kDa 48/paq. 48 PCS -
10365171 1000 kDa 48/paquete 48 PCS -
10506282 30 kDa 12/paq. 12 PCS -
10623002 Paquete de inicio, 2 cada uno: 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K Da 12/paq. 12 PCS -
10203671 0,2 μm 48/paq. paquete de 48 0,2 μm
10385121 30 kDa 48/paq. 48 PCS -
10099490 50 kDa 48/paq. 48 PCS -
10672422 100 kDa 12/paq. 12 PCS -
16656762 10 kDa 48/paq. paquete de 48 -
10039460 1000 kDa 12/paq. 12 PCS -
10315271 5 kDa 48/paq. 48 PCS -
10096881 300 kDa 48/paq. 48 PCS -
10273521 50 kDa 12/paq. 12 PCS -
16636762 10 kDa 12/paq. paquete de 12 -
10670333 10 kDa 12/paq. paquete de 12 -
10012561 3 kDa 12/paq. 12 PCS -
10325271 5 kDa 12/paq. 12 PCS -
10411052 300 kDa 12/paq. 12 PCS -
10652232 0,2 μm 12/paq. 12 PCS 0,2 μm
10638842 3 kDa 48/paq. 48 PCS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 10738231 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VS2002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.29€
    595.07€ / paquete de 48
    Ahorro 71.22€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. El concentrador centrífugo VivaspinTM 20 admite hasta 20 ml en rotores de vasos basculantes y 14 ml en rotores de ángulo fijo con capacidad para tubos de centrífuga de 50 ml. Cuenta con membranas verticales gemelas para una velocidad de filtración incomparable y > Concentración de 100 veces.
Ofrece mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. El concentrador centrífugo VivaspinTM 20 admite hasta 20 ml en rotores de vasos basculantes y 14 ml en rotores de ángulo fijo con capacidad para tubos de centrífuga de 50 ml. Cuenta con membranas verticales gemelas para una velocidad de filtración incomparable y > Concentración de 100 veces.
Vivaspin™ Se han desarrollado 20 concentradores centrífugos para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento. Vivaspin™ 20 maneja hasta 20 ml en rotores de cubeta oscilante y 14 ml en rotores de ángulo fijo que aceptan tubos de centrífuga de 50 ml. Vivaspin™ 20 cuenta con membranas verticales gemelas para una velocidad de filtración incomparable y > Concentración de 100 veces. La graduación del volumen permite supervisar el proceso de concentración y la cámara de punto muerto modificada simplifica el pipeteo del concentrado final. Para una mayor flexibilidad del proceso, Vivaspin™ 20 está disponible con accesorios y métodos de funcionamiento únicos. Para la desalinización de un solo paso tras la concentración, se coloca una taza de diafiltración llena con tampón en el concentrador y se centrifuga para obtener una extracción de sal del 98 %, en lugar de realizar dos centrifugaciones para obtener el mismo resultado con el procedimiento tradicional de volver a cargar y centrifugar. Cuando no se dispone de una centrífuga adecuada, o para el procesamiento de una sola muestra, para la filtración a presión de gas, Vivaspin™ Se puede llenar con hasta 20 ml y luego presurizarlo para lograr una concentración de sobremesa. Para un procesamiento incluso más rápido, la filtración por presión de gas se puede combinar con la centrifugación. La presión-centrifugación es especialmente útil para muestras difíciles o viscosas, como el suero, cuando se utiliza un temperatura de proceso baja, o generalmente cuando el tiempo de proceso debe reducirse al mínimo.
  • Membrana de PES de flujo alto
  • Alta recuperación de retenido > 90 %
  • Membrana vertical doble para una concentración ultrarrápida
  • Compatibilidad de rotor universal
  • Concentración de muestras segura gracias al volumen de punto muerto
  • Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
  • Graduación de volumen para una lectura y control sencillos
  • Concentración 100 veces superior con membranas verticales dobles
  • Opción adicional para el funcionamiento presurizado
Compatibilidad del rotores
Tenga en cuenta: Vivaspin™ 20 (30 mm x 116 mm) está diseñado para adaptarse a rotores que pueden alojar tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml, por ejemplo Beckman Allegra 25R con rotor oscilante TS-5.1-500 con cangilones BUC 5 y adaptadores 368327; Beckman TA-10.250 25° Rotor de ángulo fijo con adaptadores 356966; Multifuge 3 SR con rotor oscilante 75006445 con cubos 75006441 y adaptadores para tubos de fondo cónico Falcon de 50 ml. Estos dispositivos no están diseñados para encajar en rotores que solo aceptan tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, por ejemplo Sorvall SS34 o Beckmann JA 20. Si su rotor solo acepta tubos de fondo redondo de 29 mm x 105 mm, utilice el Vivaspin™ 15, que se puede utilizar en tubos de centrífuga de fondo redondo o cónico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Ultrafiltración
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Esterilidad No estéril
Cantidad 48/paq.
Tipo Concentrador centrífugo
Volumen (métrico) 14 ml (rotor de ángulo fijo); 20 ml (rotor basculante)
Longitud (métrico) 116 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Volumen de muestra 20 mL