Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos NAB Nanosep™ para aislamiento de ácidos nucleicos
El dispositivo de centrifugación Nucleic Acid Binding Nanosep está diseñado para el propósito específico de extraer, aislar y purificar ADN genómico (ADNg), ARN y ADN plasmídico (ADNp) a partir de diversos materiales de partida, como bacterias, levaduras, células de mamíferos cultivadas y plantas, para aplicaciones de investigación molecular.
49.30€ - 182.00€
Especificaciones
Descripción | EFA: 0,3 cm2 |
---|---|
Material (membrana) | Fibra de vidrio |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Volumen (métrico) | De 50 to 500 μl |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17154801
|
Cytiva
ODNABC33 |
24/paquete |
49.30€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17164801
|
Cytiva
ODNABC34 |
100/paquete |
182.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
No deje que los reactivos que sobran se desperdicien, utilícelos con el dispositivo de centrifugación universal Nucleic Acid Binding™. Este dispositivo centrífugo también se puede utilizar con tampones preparados internamente o comercialmente. Hay una gran variedad de protocolos disponibles para descargar para diferentes materiales de partida.
Aplicaciones posteriores:
ADN plasmídico purificado
- Digestión por restricción
- Clonación
- Secuenciación de Sanger
ADN genómico purificado
- qPCR
- Secuenciación de última generación
ARN total purificado
- RT-PCR
- Construcción de bibliotecas de ADNc
Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
Especificaciones
EFA: 0,3 cm2 | |
No estéril | |
De 50 to 500 μl |
Fibra de vidrio | |
Polipropileno |