Learn More
Cytiva Dispositivos centrífugos NAB Nanosep™ para aislamiento de ácidos nucleicos
Descripción
No deje que los reactivos que sobran se desperdicien, utilícelos con el dispositivo de centrifugación universal Nucleic Acid Binding™. Este dispositivo centrífugo también se puede utilizar con tampones preparados internamente o comercialmente. Hay una gran variedad de protocolos disponibles para descargar para diferentes materiales de partida.
Aplicaciones posteriores:
ADN plasmídico purificado
- Digestión por restricción
- Clonación
- Secuenciación de Sanger
ADN genómico purificado
- qPCR
- Secuenciación de última generación
ARN total purificado
- RT-PCR
- Construcción de bibliotecas de ADNc
Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | EFA: 0,3 cm2 |
| Material (membrana) | Fibra de vidrio |
| Esterilidad | No estéril |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Incluye | 24/paquete |
| Volumen (métrico) | De 50 to 500 μl |