Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con rosca continua Nalgene™: Módulos no estériles, envueltos al vacío
GREENER_CHOICE
Proteja contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero no estériles de PETG con tapones de rosca continuos.
421.17€ - 834.26€
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Transparente
Material PETG
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10282853
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322032-0005
5 ml
834.26€
paquete de 1656
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-05-2026
Añadir a la cesta
10513765
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322032-0010
10 ml
682.76€
paquete de 1260
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
10406663
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
322032-0020
20 ml
421.17€
paquete de 612
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja contra fugas, roturas y contaminación utilizando los viales de suero no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Más ligeros que el vidrio. Utilícelos con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
  • PETG
  • No citotóxicos
  • Apirógenos
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • No estériles
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (disponibles por separado)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 312158). † El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
Viales de suero
Transparente
No estéril
ISO 13485:2003
20-415
11 mm
PETG
Nalgene
Vial de suero
Tapón de rosca continua revestido
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con rosca continua Nalgene™: Módulos no estériles, envueltos al vacío