Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con rosca continua Nalgene™: Módulos no estériles, envueltos al vacío
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
paquete de 1656
paquete de 612
Descripción
Proteja contra fugas, roturas y contaminación utilizando los viales de suero no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Más ligeros que el vidrio. Utilícelos con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
Características:
- PETG
- No citotóxicas
- Apirógenas
- Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
- Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- No estériles
- A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (disponibles por separado)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 312158).
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales de suero |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 30 mm |
| Material | PETG |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| N.º por caja | 612 |
| N.° por paquete | 153 |
| Volumen (imperial) | 2/3 oz |
| Mostrar más |