Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con rosca continua Nalgene™: Módulos no estériles, envueltos al vacío
BIOPHARMA
Código de producto. 10513765
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
paquete de 1656
paquete de 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10513765 10 ml paquete de 1260
10282853 5 ml paquete de 1656
10406663 20 ml paquete de 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513765 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3220320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    676.00€ / paquete de 1260
    Ahorro 66.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2027
Proteja contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero no estériles de PETG con tapones de rosca continuos.
Proteja contra fugas, roturas y contaminación utilizando los viales de suero no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Más ligeros que el vidrio. Utilícelos con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
Características:
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • No estériles
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (disponibles por separado)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material PETG
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 10 ml
N.º por caja 1260
N.° por paquete 252
Volumen (imperial) 1/3 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 10 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 252 paq., 1260 cajas
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de producto Vial de suero