Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con rosca continua Nalgene™: Módulos no estériles, envueltos al vacío
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10282853
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
paquete de 1656
paquete de 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10282853 5 ml paquete de 1656
10513765 10 ml paquete de 1260
10406663 20 ml paquete de 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10282853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3220320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00€
    826.00€ / paquete de 1656
    Ahorro 31.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-05-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero no estériles de PETG con tapones de rosca continuos.
Proteja contra fugas, roturas y contaminación utilizando los viales de suero no estériles Thermo Scientific™ Nalgene™. Más ligeros que el vidrio. Utilícelos con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
Características:
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • No estériles
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (disponibles por separado)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 312158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material PETG
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 5 ml
N.º por caja 1656
N.° por paquete 276
Volumen (imperial) 1/6 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 276 paq., 1656 cajas
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003
Altura (métrico) 44 mm
Tipo de producto Vial de suero