Learn More
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 1036.16€
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003286
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10479670
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
183600010
1mL. Frasco de vidrio
79.80€
1 ml
16378186
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
183600050
5 mL Frasco de vidrio
311.47€
5 ml
10762611
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
183600100
10 ml Frasco de vidrio
504.51€
10 ml
16388186
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
183600250
25 mL Frasco de vidrio
1036.16€
25 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.