Learn More
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16378186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
5 mL
10 ml
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16378186 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10479670 1mL. Frasco de vidrio 1 ML
10762611 10 ml Frasco de vidrio 10 ml
16388186 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16378186
Marca: Thermo Scientific Acros 183600050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003286
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinónimo dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethylformamide d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf
PubChem CID 78225
Specifications
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide-d7
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 1.0300 g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación de 58 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,428
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5 mL
Fórmula lineal DCON(CD3)2
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N,N-di(²H₃)metil(²H)formamida
Peso molecular (g/mol) 80.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.15
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-Dimethylformamide