Learn More
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
5 mL
10 ml
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ml
25 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762611 10 ml Frasco de vidrio 10 ml
10479670 1mL. Frasco de vidrio 1 ML
16378186 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
16388186 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10762611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183600100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003286
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinónimo n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide-d7
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 1.0300g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.428
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Fórmula lineal DCON(CD3)2
SMILES CN(C)C=O
Nombre IUPAC 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriometil)formamida
Peso molecular (g/mol) 80.138
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.15
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylformamide-d7
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.