Learn More
N,N-dimetilformamida d7, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16388186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
5 mL
10 ml
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ml
25 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16388186 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10479670 1mL. Frasco de vidrio 1 ML
16378186 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10762611 10 ml Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16388186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4472-41-7 | C3H7NO | 80.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-41-7
Fórmula molecular C3H7NO
Número MDL MFCD00003286
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Sinónimo dimethylformamide d, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, deuterated dmf, n,n-dimethylformamide-d7, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, dimethyl formamide-d7, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, dmf-d7, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide
PubChem CID 78225
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylformamide-d7
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 1.0300 g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación de 58 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,428
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal DCON(CD3)2
SMILES [2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N,N-di(²H₃)metil(²H)formamida
Peso molecular (g/mol) 80.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.15
Grado NMR