Learn More
Invitrogen™ Mouse Netrin-1 ELISA Kit
ELISA
700.00€ - 5530.00€
Especificaciones
Número de acceso AI561871; BC019633; proteína tisular del epidídimo Li 131 P; HGNC:8029; netrina 1; netrina 1, ratón, homólogo de; Netrina1; netrina-1; Ntn1; NTN1L
Intervalo del ensayo De 0,09 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,09 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17125659
Ver documentos
Invitrogen™
EM56RBX5
5 x 96 pruebas
2860.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17104913
Ver documentos
Invitrogen™
EM56RB
96 pruebas
700.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18547914
Ver documentos
Invitrogen™
EM56RBX10
10 x 96 pruebas
5530.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Mouse Netrin-1 quantitates mouse Netrin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Netrin-1.
Netrin-1 is a protein target that plays a crucial role in various biological processes, particularly in the development and guidance of neuronal cells. It belongs to the netrin family of axon guidance molecules and is involved in mediating axon guidance, cell migration, and tissue morphogenesis during embryonic development. Netrin-1 functions by binding to specific receptors on the cell surface and providing directional cues for cellular movement and connectivity. Dysregulation of Netrin-1 has been implicated in various diseases, including cancer, neurological disorders, and cardiovascular conditions.
Especificaciones
Especificaciones
AI561871; BC019633; proteína tisular del epidídimo Li 131 P; HGNC:8029; netrina 1; netrina 1, ratón, homólogo de; Netrina1; netrina-1; Ntn1; NTN1L
0,09 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
NTN1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
NTN1
4 h 45 min
De 0,09 a 20 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
O09118
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Mouse Netrin-1 ELISA Kit