Learn More
Invitrogen™ Mouse Netrin-1 ELISA Kit
Descripción
Mouse Netrin-1 quantitates mouse Netrin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Netrin-1.
El ligando de netrina-G1 (NGL1) es una proteína transmembrana que contiene dominios de repetición ricos en leucina (LRR) e inmunoglobulina (Ig) que interactúan específicamente con la netrina-G1 a través de su región LRR. Mientras que la netrina-G1 se expresa altamente en axones talámicos de ratón, el NGL1 es más abundante en el estriado y la corteza cerebral. El NGL1 ayuda a facilitar el crecimiento axonal del SNC de vertebrados. La netrina-G1 unida a la membrana actúa como receptor axonal, mientras que la proteína transmembrana que contiene LRR NGL1 actúa como ligando para promover el crecimiento de axones talámicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI561871; BC019633; proteína tisular del epidídimo Li 131 P; HGNC:8029; netrina 1; netrina 1, ratón, homólogo de; Netrina1; netrina-1; Ntn1; NTN1L |
| Intervalo del ensayo | 0.09 to 20 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.09 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O09118 |
| Símbolo de gen | NTN1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |