Learn More
Invitrogen™ Mouse Netrin-1 ELISA Kit
Beschreibung
Mouse Netrin-1 quantitates mouse Netrin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Netrin-1.
El ligando de netrina-G1 (NGL1) es una proteína transmembrana que contiene dominios de repetición ricos en leucina (LRR) e inmunoglobulina (Ig) que interactúan específicamente con la netrina-G1 a través de su región LRR. Mientras que la netrina-G1 se expresa altamente en axones talámicos de ratón, el NGL1 es más abundante en el estriado y la corteza cerebral. El NGL1 ayuda a facilitar el crecimiento axonal del SNC de vertebrados. La netrina-G1 unida a la membrana actúa como receptor axonal, mientras que la proteína transmembrana que contiene LRR NGL1 actúa como ligando para promover el crecimiento de axones talámicos.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | AI561871; BC019633; proteína tisular del epidídimo Li 131 P; HGNC:8029; netrina 1; netrina 1, ratón, homólogo de; Netrina1; netrina-1; Ntn1; NTN1L |
| Intervalo del ensayo | De 0,09 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,09 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O09118 |
| Símbolo de gen | NTN1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?