missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse Netrin-1 ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EM56RB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse Netrin-1 quantitates mouse Netrin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Netrin-1.
El ligando de netrina-G1 (NGL1) es una proteína transmembrana que contiene dominios de repetición ricos en leucina (LRR) e inmunoglobulina (Ig) que interactúan específicamente con la netrina-G1 a través de su región LRR. Mientras que la netrina-G1 se expresa altamente en axones talámicos de ratón, el NGL1 es más abundante en el estriado y la corteza cerebral. El NGL1 ayuda a facilitar el crecimiento axonal del SNC de vertebrados. La netrina-G1 unida a la membrana actúa como receptor axonal, mientras que la proteína transmembrana que contiene LRR NGL1 actúa como ligando para promover el crecimiento de axones talámicos.
Especificaciones
AI561871; BC019633; proteína tisular del epidídimo Li 131 P; HGNC:8029; netrina 1; netrina 1, ratón, homólogo de; Netrina1; netrina-1; Ntn1; NTN1L | |
0,09 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
NTN1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,09 a 20 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O09118 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
NTN1 | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Mouse Netrin-1 ELISA Kit > 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido