Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Top-Track de doble profundidad
El kit proporciona componentes para las unidades de estantería que encajan en las guías para una mayor movilidad
1205.00€ - 1325.00€
Especificaciones
Descripción | Chapado en cromo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
Incluye | Postes, conjuntos de ruedas/canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades móviles Top-Track™de doble profundidad |
Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
Material | Chrome |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (imperial) del estante | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (imperial) del estante | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15907161
|
Metro™
LTTM18C |
20,25 in | 18 pulg | 72 lb |
1205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15927161
|
Metro™
LTTM24C |
26,25 in | 24 pulg | 78 lb |
1325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15917161
|
Metro™
LTTM21C |
23,25 in | 21 pulg | 75 lb |
1285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
- Kit includes posts, casters, caster channels, donut bumpers, roller bearing assemblies and tie-together hardware to connect two units
- Chrome finish
Información de órdenes
Shelves are sold separately.
Especificaciones
Chapado en cromo | |
Postes, conjuntos de ruedas/canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades móviles Top-Track™de doble profundidad | |
Chrome |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | |
Kit de unidad móvil |