Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Top-Track de doble profundidad
Código de producto. 15907161
Click to view available options
Anchura (imperial):
20,25 in
23,25 in
26,25 in
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Peso (imperial):
72 lb
75 lb
78 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15907161
Marca: Metro™ LTTM18C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit proporciona componentes para las unidades de estantería que encajan en las guías para una mayor movilidad
  • Para uso con sistema de estantes Metro Super Erecta™ y Super Adjustable™
  • El kit incluye postes, ruedas, canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades
  • Acabado en cromo
Información de órdenes
Shelves are sold separately.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad móvil
Descripción Chapado en cromo
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™
Incluye Postes, conjuntos de ruedas/canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades móviles Top-Track™de doble profundidad
Peso (imperial) 72 lb
Peso (métrico) 32,4 kg
Anchura (imperial) del estante 18 pulg
Anchura (imperial) 20,25 in
Anchura (métrico) del estante 45,7 cm
Anchura (métrico) 51,4 cm
Material Chrome